Specific gravity hydrometers
Specific gravity hydrometers
1,400 - 1,500 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
N° de catalogue AMARH801866
Fournisseur:   Amarell
Specific gravity hydrometers
N° de catalogue AMARH801866
Fournisseur:  Amarell
Specific gravity hydrometers
1,400 - 1,500 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Prix
SFr. 52.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
  • Without thermometer
  • Paper scale
  • Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Informations de livraison: Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    09
  • Division:
    0,001 °SG
  • Plage de mesure:
    1,400 - 1,500 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801866
  • Précision:
    ±1