Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 103 H - 62, 0,700 - 0,750 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
N° de catalogue AMARH826782
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
Informazioni per l'ordine: Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
- Désignation:Specific gravity hydrometer
- Longueur:260 mm
- Seq:04
- Division:0,001 °SG
- Modèle:103 H - 62
- Plage de mesure:0,700 - 0,750 °SG
- Cat. No.:AMARH826782
- Précision:±1 scale division
- Température de référence:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..