Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 113 H - 62, 1,100 - 1,150 °SG, 0,005 °SG, 330 mm
N° de catalogue AMARH826634
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
Informations de livraison: Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
- Désignation:Specific gravity hydrometer
- Longueur:330 mm
- Seq:39
- Division:0,005 °SG
- Modèle:113 H - 62
- Plage de mesure:1,100 - 1,150 °SG
- Cat. No.:AMARH826634
- Précision:±1 scale division
- Température de référence:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..