High Stackable Ledges, 100 mm
Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
Katalognr. METOL72N-4K3
Anbieter: Metro International
Direkt zu
Product Details & Documents
Actual ledge length is approximately 25 mm shorter than nominal shelf length/width.
Technische Daten
- Désignation:Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..