Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
N° de catalogue OHAU30400175
Fournisseur:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
N° de catalogue OHAU30400175
Fournisseur:  OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
Prix
SFr. 337.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Spécifications
  • Désignation:
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • OHAU30400177
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 83.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • OHAU30400178
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 103.50