Rabbit Recombinant Prl
50 µG
  APOSBITP1249-50UG
Rabbit Recombinant Prl
  APOSBITP1249-50UG
 :  
Rabbit Recombinant Prl
50 µG
 :  
241.00 SFr.
1 * 50 µG
  • Cdt:
    50 µG
  • Cat. No.:
    APOSBITP1249-50UG
  • Synonyme de protéine:
    Prolactin
  • Species:
    Rabbit
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Prl
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
Recommendations