Rabbit Recombinant Prl
Rabbit Recombinant Prl
10 µG
N° de catalogue APOSBITP1249-10UG
Fournisseur:   Apollo Scientific
Rabbit Recombinant Prl
N° de catalogue APOSBITP1249-10UG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Rabbit Recombinant Prl
10 µG
Numéro CAS:  
Prix
110.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 µG
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 µG
  • Cat. No.:
    APOSBITP1249-10UG
  • Synonyme de protéine:
    Prolactin
  • Species:
    Rabbit
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Prl
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
Spécifications