Human Recombinant PDGF-BB
Human Recombinant PDGF-BB
2 µG
N° de catalogue APOSBITP1235-2UG
Fournisseur:   Apollo Scientific
Human Recombinant PDGF-BB
N° de catalogue APOSBITP1235-2UG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Human Recombinant PDGF-BB
2 µG
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 95.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 µG
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    2 µG
  • Cat. No.:
    APOSBITP1235-2UG
  • Synonyme de protéine:
    Platelet Derived Growth Factor-BB
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    PDGF-BB
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
Spécifications