Rat EGF
2 µG
APOSBITP2077-2UG
- Cdt:2 µG
- Cat. No.:APOSBITP2077-2UG
- Synonyme de protéine:Epidermal Growth Factor
- Species:Rat
- Nom de la protéine/du peptide:EGF
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..