Morpholine 99%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR13977-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:110-91-8
- Formule:C₄H₉NO
- Numéro MDL:MFCD00005972
- Poids moléculaire:87.12 g/mol
- Point d'ébullition:129 °C
- Point de fusion:–7…–5 °C
- Point de fusion:–7 to –5 °C
- Densité:0,996 g/cm³ (25 °C)
- Point d'éclair:31 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-815-1
- UN:2054
- ADR:8+3,I
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g