Acide malonique
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSOR0786-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,3-Propanedioic acid
- Numéro CAS:141-82-2
- Formule:C₃H₄O₄
- Numéro MDL:MFCD00002707
- Poids moléculaire:104.06 g/mol
- Point de fusion:132…136 °C (déc.)
- Densité:1,62 g/cm³ (25 °C)
- Point d'éclair:>110 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-503-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



