Acide malonique
Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSOR0786-1KG
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide malonique
N° de catalogue APOSOR0786-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  141-82-2
Acide malonique
Bottle, 1 kg
Numéro CAS:  141-82-2
Prix
SFr. 95.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  1,3-Propanedioic acid
  • Numéro CAS:141-82-2
  • Formule:C₃H₄O₄
  • Numéro MDL:MFCD00002707
  • Poids moléculaire:104.06 g/mol
  • Point de fusion:132…136 °C (déc.)
  • Densité:1,62 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:>110 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-503-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..