Acide malonique
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR0786-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,3-Propanedioic acid
- Numéro CAS:141-82-2
- Formule:C₃H₄O₄
- Numéro MDL:MFCD00002707
- Poids moléculaire:104.06 g/mol
- Point de fusion:132…136 °C (déc.)
- Densité:1,62 g/cm³ (25 °C)
- Point d'éclair:>110 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-503-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g