Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%

2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%

Bottle, 5 g
N° de catalogue APOSOR2934-5G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
N° de catalogue APOSOR2934-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  501-94-0
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%

Bottle, 5 g

Numéro CAS:  501-94-0
Prix
SFr. 26.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
  • Numéro CAS:501-94-0
  • Formule:C₈H₁₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002902
  • Poids moléculaire:138.17 g/mol
  • Point d'ébullition:139 °C/1mmHg
  • Point de fusion:93…95 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-930-8
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    5 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.