4'-Nitroacétophénone 98%
Bottle, 5 kg
APOSOR28938-5KG
: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
- :100-19-6
- :C₈H₇NO₃
- :MFCD00007355
- :165.15 g/mol
- :201…202 °C
- :75…78 °C
- :149 °C
- :Température ambiante
- :202-827-4
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 kg