4'-Nitroacétophénone 98% | Avantor
4'-Nitroacétophénone 98%
Bottle, 250 g
N° de catalogue APOSOR28938-250G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
4'-Nitroacétophénone 98%
N° de catalogue APOSOR28938-250G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  100-19-6
4'-Nitroacétophénone 98%
Bottle, 250 g
Numéro CAS:  100-19-6
Prix
27.80 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
  • Numéro CAS:100-19-6
  • Formule:C₈H₇NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00007355
  • Poids moléculaire:165.15 g/mol
  • Point d'ébullition:201…202 °C
  • Point de fusion:75…78 °C
  • Point d'éclair:149 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-827-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    250 g