Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
4'-Nitroacétophénone 98%

4'-Nitroacétophénone 98%

Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSOR28938-1KG
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
4'-Nitroacétophénone 98%
N° de catalogue APOSOR28938-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  100-19-6
4'-Nitroacétophénone 98%

Bottle, 1 kg

Numéro CAS:  100-19-6
Prix
81.40 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
  • Numéro CAS:100-19-6
  • Formule:C₈H₇NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00007355
  • Poids moléculaire:165.15 g/mol
  • Point d'ébullition:201…202 °C
  • Point de fusion:75…78 °C
  • Point d'éclair:149 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-827-4
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.