Acide phénylmétaborique 99%
Acide phénylmétaborique 99%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR2447-100G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide phénylmétaborique 99%
N° de catalogue APOSOR2447-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  98-80-6
Acide phénylmétaborique 99%
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  98-80-6
Prix
SFr. 104.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
  • Numéro CAS:98-80-6
  • Formule:C₆H₇BO₂
  • Numéro MDL:MFCD00002103
  • Poids moléculaire:121.93 g/mol
  • Point de fusion:216…219 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:202-701-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g
Spécifications