Baicaleine
Bottle, 5 g
N° de catalogue APOSOR1525T-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
An inhibitor of 12-lipoxygenase, leukotriene biosynthesis & release of lysosomal enzymes. It also inhibits cellular calcium-ion uptake, mobilization & adjuvant-induced arthirritis.
Synonymes: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
- Numéro CAS:491-67-8
- Formule:C₁₅H₁₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00017459
- Poids moléculaire:270.24 g/mol
- Point de fusion:264…265 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 g