Baicaleine
Baicaleine
Bottle, 1 g
N° de catalogue APOSOR1525T-1G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Baicaleine
N° de catalogue APOSOR1525T-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  491-67-8
Baicaleine
Bottle, 1 g
Numéro CAS:  491-67-8
Prix
SFr. 26.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
An inhibitor of 12-lipoxygenase, leukotriene biosynthesis & release of lysosomal enzymes. It also inhibits cellular calcium-ion uptake, mobilization & adjuvant-induced arthirritis.
Synonymes:  5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
  • Numéro CAS:491-67-8
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00017459
  • Poids moléculaire:270.24 g/mol
  • Point de fusion:264…265 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 g