Vert de bromocrésol
Bottle, 5 g
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-60-8
- Formule:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005874
- Poids moléculaire:698.02 g/mol
- Point de fusion:225 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-972-8
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



