Vert de bromocrésol
Bottle, 25 g
  APOSOR5250-25G
Vert de bromocrésol
  APOSOR5250-25G
 :  76-60-8
Vert de bromocrésol
Bottle, 25 g
 :  76-60-8
SFr. 265.00
1 * 25 g
 :  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  •  :76-60-8
  •  :C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  •  :MFCD00005874
  •  :698.02 g/mol
  •  :225 °C (déc.)
  •  :Température ambiante
  •  :200-972-8
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..