Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Triphénylméthane

Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSOR0040-1KG
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Triphénylméthane
N° de catalogue APOSOR0040-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  519-73-3
Triphénylméthane

Bottle, 1 kg

Numéro CAS:  519-73-3
Prix
SFr. 155.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:519-73-3
  • Formule:C₁₉H₁₆
  • Numéro MDL:MFCD00004763
  • Poids moléculaire:244.34 g/mol
  • Point d'ébullition:358…359 °C/754mmHg
  • Point de fusion:92…94 °C
  • Densité:1,014 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-275-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications