Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Bottle, 500 g
APOSOR5988-500G
: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
- :156-38-7
- :(C₆H₄(OH))CH₂COOH
- :MFCD00004347
- :152.15 g/mol
- :149…151 °C
- :Température ambiante
- :205-851-3
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g