Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR5988-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
N° de catalogue APOSOR5988-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 156-38-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
- Numéro CAS:156-38-7
- Formule:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
- Numéro MDL:MFCD00004347
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Point de fusion:149…151 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-851-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



