Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Riboflavine

Riboflavine

Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIR0613-100G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Riboflavine
N° de catalogue APOSBIR0613-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  83-88-5
Riboflavine

Bottle, 100 g

Numéro CAS:  83-88-5
Prix
SFr. 34.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
  • Numéro CAS:83-88-5
  • Formule:C₁₇H₂₀N₄O₆
  • Numéro MDL:MFCD00005022
  • Poids moléculaire:376.37 g/mol
  • Point de fusion:290 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-507-1

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.