Agar
Agar
Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSBIM1002-1KG
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Agar
N° de catalogue APOSBIM1002-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  9002-18-0
Agar
Bottle, 1 kg
Numéro CAS:  9002-18-0
Prix
SFr. 148.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Synonymes:  Agar Agar
  • Numéro CAS:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-658-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications