Mitomycine
Bottle, 10 mg
Katalognr. APOSBIM0133-10MG
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonyme: Ametycin
- CAS Nummer:50-07-7
- Formel:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Schmelzender Platingehalt:360 °C
- Lagertemperatur:Réfrigérateur
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:10 mg
Technische Daten