Érythromycine
Bottle, 10 g
  APOSBIE0122-10G
Érythromycine
  APOSBIE0122-10G
 :  114-07-8
Érythromycine
Bottle, 10 g
 :  114-07-8
SFr. 78.00
1 * 10 g
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
  • 960mcg/mg
 :  (-)-Erythromycin
  •  :114-07-8
  •  :C₃₇H₆₇NO₁₃
  •  :MFCD00084654
  •  :733.95 g/mol
  •  :133 °C
  •  :Température ambiante
  •  :204-040-1
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    10 g