Érythromycine
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIE0122-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
- 960mcg/mg
Synonymes: (-)-Erythromycin
- Numéro CAS:114-07-8
- Formule:C₃₇H₆₇NO₁₃
- Numéro MDL:MFCD00084654
- Poids moléculaire:733.95 g/mol
- Point de fusion:133 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-040-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g