Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Diacetoxyscirpenol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
N° de catalogue APOSBIMS125-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
N° de catalogue APOSBIMS125-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 mL
- Désignation:Diacetoxyscirpenol
- Cat. No.:APOSBIMS125-1ML
- N ° CAS.:2270-40-8
- Formula:C₁₉H₂₆O₇
- Désignation:Diacetoxyscirpenol
- Point d'éclair:2 °C
- Température de stockage:Freezer