Zearalenone standard solution
Zearalenone, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
N° de catalogue APOSBIMS119-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Zearalenone standard solution
N° de catalogue APOSBIMS119-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 mL
- Désignation:Zearalenone
- Cat. No.:APOSBIMS119-1ML
- N ° CAS.:17924-92-4
- Formula:C₁₈H₂₂O₅
- Désignation:Zearalenone
- Point d'éclair:2 °C
- Point d'ébullition:81…82 °C
- Température de stockage:Freezer