T2 Triol standard solution
T2 Triol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
N° de catalogue APOSBIMS113-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
T2 Triol standard solution
N° de catalogue APOSBIMS113-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 mL
- Désignation:T2 Triol
- Cat. No.:APOSBIMS113-1ML
- N ° CAS.:34114-98-2
- Formula:C₂₀H₃₀O₇
- Désignation:T2 Triol
- Point d'éclair:2 °C
- Température de stockage:Freezer