Imidazole
Bottle, 500 g
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
- Assay (by titration) 99%
- White crystals
Synonymes: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- Numéro CAS:288-32-4
- Formule:C₃H₄N₂
- Numéro MDL:MFCD00005183
- Poids moléculaire:68.08 g/mol
- Point d'ébullition:235 °C
- Point de fusion:85…91 °C
- Densité:1,03 g/cm³ (25 °C)
- Point d'éclair:145 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:206-019-2
- UN:3263
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g