D(+)-Galactose
Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSBIG1724-1KG
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:59-23-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00151230
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Point de fusion:168…170 °C
- Densité:1,5 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-416-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 kg