D-Cyclosérine
D-Cyclosérine
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSBIC0119-25G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-Cyclosérine
N° de catalogue APOSBIC0119-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  68-41-7
D-Cyclosérine
Bottle, 25 g
Numéro CAS:  68-41-7
Prix
SFr. 122.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Cycloserine interferes with the bacterial cell wall synthesis by competing with D-Alanine for incorporation into the cell wall.
Synonymes:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numéro CAS:68-41-7
  • Formule:C₃H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005353
  • Poids moléculaire:102.09 g/mol
  • Point de fusion:145…147 °C (déc.)
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:200-688-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g