Cytidine
Bottle, 50 g
APOSBIC2010-50G
: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
- :65-46-3
- :C₉H₁₃N₃O₅
- :MFCD00006545
- :243.22 g/mol
- :210…220 °C
- :Réfrigérateur
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:50 g