POT 200ML MULTI USAGE PP, H80xØ64MM, CAP 1 * 150 Pce
Catalog # RATI5921184
Supplier: RATIOLAB
Frequently Bought Together
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Supplier: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Supplier: Corning
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Supplier: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Supplier: VWR Collection
Ruban d'étiquetage pour autoclaves
Supplier: 3M MEDICAL
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Tube à réactifs/à centrifuger avec bouchon à vis
Supplier: Greiner Bio-One
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Tubes de dialyse, TRIAL KITS
Supplier: Spectrum Laboratories
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF