Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, SteriPlast® PP, 417 mm, 40 mm, +, 50 ml
Catalog # 331-0314
Supplier:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Catalog # 331-0314
Supplier:  BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, SteriPlast® PP, 417 mm, 40 mm, +, 50 ml
Price
SFr. 48.60
Log in for availability
1 * 20 ST
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Zertifizierung: EU food requirements and FDA regulations.
Achtung! Bitte beachten: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Specifications
  • Ø:
    40 mm
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    50 ml
  • Désignation:
    DispoDipper
  • Longueur:
    417 mm
  • Matière:
    SteriPlast® PP
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..