Density Hydrometers
1,120 - 1,180 g/ml, 0,001, 160 mm
N° de catalogue GERI0010
Fournisseur: GERING
Aller à
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:160 mm
- Seq:01
- Division:0,001
- Plage de mesure:1,120 - 1,180 g/ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..