HPLC-précolonne VarioPrep VP 10/16 NUCLEOSIL C18 longueur : 10 mm, DI : 16 mm paquet de 2 pièces - Utilisable pour les colonnes HP LC VarioPrep de DI 16 mm ou de DI 21 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 16 mm (Ref. 718256) 1 * 2 Pce
Catalog # MANA715360.160
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together