Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
1 µl: ±8,0 % / ±0,08 µl
5 µl: ±4,0 % / ±0,2 µl
10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl, 0,5 µl: ±8,0 % / ±0,04 µl
1 µl: ±5,0 % / ±0,05 µl
5 µl: ±2,0 % / ±0,1 µl
10 µl: ±1,0 % / ±0,1 µl, gris, 20 µl
Product Details & Documents
La robuste pipette Reference® 2 succède à la pipette Reference®. Elle dispose d'un nouveau design, d'un poids réduit et d'un bouton unique de fonctionnement.
- Bouton de fonctionnement unique et pointe conique montée sur ressort pour une manipulation rapide et ergonomique, sans effort
- Système d'éjection rapide des pointes avec réduction active des aérosols ; le retour haptique évite l'éjection accidentelle des pointes
- La pointe conique montée sur ressort peut être mise sous/hors tension en option et améliore la reproductibilité et la flexibilité
- L'indicateur de canal vous garantit un alignement toujours identique des pipettes lors du processus de travail
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette pour une meilleure traçabilité
- La puce RFID intégrée contenant toutes les données pertinentes garantit une traçabilité totale
- Le logiciel TrackIT (disponible en option) facilite l'identification et la documentation, et offre la possibilité d'ajouter vos propres données (par ex. temps d'étalonnage et résultats, emplacement)
- Entièrement autoclavables
Grâce à son fonctionnement fiable et précis, cette pipette est idéale pour un travail sur les liquides précieux ou pour toute application nécessitant des niveaux de précision élevés.
Développées et conçues pour des applications générales de laboratoire et de recherche en sciences de la vie. Les applications typiques incluent: les aliments et les boissons, la médecine légale, les cosmétiques, l'agriculture, les études animales, l'analyse chimique, les applications de recherche dans les établissements médicaux et universitaires.
* Compatibilité avec Windows 7/8 et Vista
Certifications: Sans marquage CE.
Documents
TDS epT.I.P.S.® Combinations
Datasheet
Specifications
- Code couleur:gris
- Volume:0,5 - 10 µl
- Précision:0,5 µl: ±12,0 % / ±0,06 µl
1 µl: ±8,0 % / ±0,08 µl
5 µl: ±4,0 % / ±0,2 µl
10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl - Imprécision:0,5 µl: ±8,0 % / ±0,04 µl
1 µl: ±5,0 % / ±0,05 µl
5 µl: ±2,0 % / ±0,1 µl
10 µl: ±1,0 % / ±0,1 µl - Pour pointe:20 µl
- Cat. No.:613-5843
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- EPPE4920622.009Filtre de protection pour volume variable de 0,25 - 2,5 ml / volume fixe de 2 ml / volume fixe de 2,5 ml, code couleur rouge, 1 kit = 10 filtres, 1 gaineLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 18.70
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- EPPE4920624.001Filtre de protection pour volume variable 1 - 10 ml, code couleur turquoise, 1 jeu = 10 filtres, 1 gaineLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 18.70
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- EPPE4920623.005Filtre de protection pour volume variable de 0,5 - 5 ml, code couleur violet, 1 kit = 10 filtres, 1 gaineLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 18.70