Lagerschachtel aus Polypropylen mit Codierung für Vials bis 14 mm Durchmesser. Kälte-/Hitzebeständig -100 bis +121°C, ür Vials bis ø 16.5 mm und max. 50 mm Höhe, für 49 Stk. Vials, Farbe: Neongel
Référence INFC8235NY-13050C
Fournisseur: INFOCHROMA
Frequently Bought Together