Électrodes pH combinées, ProcessLine
Électrodes pH combinées, ProcessLine
PL H-93-360 NMSN, with NTC30, 0 - 14, 0...+135 °C, Verre, 12×360 mm, Memosens® screw plug
N° de catalogue SCOI285114620
Fournisseur:   SI Analytics
Électrodes pH combinées, ProcessLine
N° de catalogue SCOI285114620
Fournisseur:  SI Analytics
Électrodes pH combinées, ProcessLine
Électrodes pH combinées, ProcessLine
PL H-93-360 NMSN, with NTC30, 0 - 14, 0...+135 °C, Verre, 12×360 mm, Memosens® screw plug
Prix
SFr. 949.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces électrodes sont des capteurs à faible maintenance destinés aux applications de processus ultra-résistants de l'industrie chimique. Ils sont parfaitement adaptés aux milieux de mesure ayant une force ionique extrême (eau d'alimentation de chaudières ou saumure), ainsi que dans les milieux contenant des acides et des alcalis très oxydants.
  • Électrodes avec peu de maintenance: inutile de rajouter des électrolytes ou d'installer une commande complexe de séquence de pression
  • Diaphragmes à micro-trous empêchant l'encrassement ou le blocage de l'électrode de référence
  • Électrolyte Duralid avec haute teneur en KCl combinant très longue durée de vie et mesures rapides et stables
  • Membrane de verre H éprouvée avec très peu d'erreurs aux alcalis et forme sphérique optimisée
  • Coussin intégré de compensation de la pression
PL8× models
Reference system: Duralid solid electrolyte with a high KCl content
Diaphragm: 2-hole
PL9× models
Reference system: RheoLid electrolyte with KCI storage rings
Diaphragm: PTFE
Spécifications
  • Connexion:
    Memosens® screw plug
  • Ø×L:
    12×360 mm
  • Type:
    PL H-93-360 NMSN, with NTC30
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    71
  • Température:
    0...+135 °C
  • pH:
    0 - 14