Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 20×/0,45 (WD=0,8 mm), Ph2, Ph2 20x/0,45, 0,8 mm
N° de catalogue MOTI1101001706491
Fournisseur:   MOTIC
Objectifs, Panthera
N° de catalogue MOTI1101001706491
Fournisseur:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 20×/0,45 (WD=0,8 mm), Ph2, Ph2 20x/0,45, 0,8 mm
Prix
SFr. 336.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph2 20x/0,45
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 20×/0,45 (WD=0,8 mm), Ph2
  • Seq:
    10
  • Distance de travail:
    0,8 mm