Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 60×/0,8/S (WD=0,35 mm), 60x/0,8, 0,35 mm
Catalog # MOTI1101001705241
Supplier:   MOTIC
Objectifs, Panthera
Catalog # MOTI1101001705241
Supplier:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 60×/0,8/S (WD=0,35 mm), 60x/0,8, 0,35 mm
Price
SFr. 223.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Grossissement:
    60x/0,8
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 60×/0,8/S (WD=0,35 mm)
  • Seq:
    06
  • Distance de travail:
    0,35 mm