Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm), 100x/0,8, 1,7 mm
N° de catalogue MOTI1101001705261
Fournisseur:   MOTIC
Objectifs, Panthera
N° de catalogue MOTI1101001705261
Fournisseur:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm), 100x/0,8, 1,7 mm
Prix
SFr. 482.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    100x/0,8
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm)
  • Seq:
    08
  • Distance de travail:
    1,7 mm