Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), Ph2, Ph2 40x/0,65, 0,6 mm
N° de catalogue MOTI1101001706501
Fournisseur:   MOTIC
Objectifs, Panthera
N° de catalogue MOTI1101001706501
Fournisseur:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), Ph2, Ph2 40x/0,65, 0,6 mm
Prix
SFr. 519.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph2 40x/0,65
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), Ph2
  • Seq:
    11
  • Distance de travail:
    0,6 mm