Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 20×/0,45 (WD=0,8 mm), 20x/0,45, 0,8 mm
MOTI1101001706531
: MOTIC
- Grossissement:20x/0,45
- Désignation:CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 20×/0,45 (WD=0,8 mm)
- Seq:14
- Distance de travail:0,8 mm