Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm), 10x/0,25, 17,4 mm
N° de catalogue MOTI1101001705211
Fournisseur:   MOTIC
Objectifs, Panthera
N° de catalogue MOTI1101001705211
Fournisseur:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm), 10x/0,25, 17,4 mm
Prix
SFr. 89.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    10x/0,25
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm)
  • Seq:
    03
  • Distance de travail:
    17,4 mm